Tisk…
(±)-2-Phenylpiperazine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26502.06 H26502.14
H26502.06EA 3710 CZK
H26502.06 H26502.14
(±)-2-Phenylpiperazine 96%
(±)-2-Phenylpiperazine
Purity: 96% CAS No.: 5271-26-1 Molecular Formula: C10H14N2 Formula Weight: 162.24 Melting Point: 83-87° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD01871362
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871362
CAS číslo: 5271-26-1
EINECS: None
ADR: 8,III