(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(±)-trans-Cyclopentane-1,2-diol, trans-Cyclopentane-1,2-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
361445-5G
361445-1G
SIAL361445-5GEA
6430
CZK
SIAL361445-5G
SIAL361445-1G
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Bod varu: 229 °C (1013 hPa) Bod tání: 54…49 °C |
MDL Number:
MFCD00082582 CAS číslo: 5057-99-8 EINECS: 225-757-6 |