Tisk…
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P24055-100G P24055-5G
SIALP24055-100GEA 6480 CZK
SIALP24055-100G SIALP24055-5G
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Bod varu: 272…274 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…64 °C
MDL Number: MFCD00003546
CAS číslo: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Merck Index: 12,09029