Tisk…
DL-Prolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
171824-1G 171824-5G
SIAL171824-1GEA 900 CZK
SIAL171824-1G SIAL171824-5G
DL-Prolin, Sigma-Aldrich®
DL-Prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208…210 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
MDL Number: MFCD00005250
CAS číslo: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 12,07963