Tisk…
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
A13391.03 A13391.06 A13391.14
A13391.03EA 563 CZK
A13391.03 A13391.06 A13391.14
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 395-33-5 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 133-138° Beilstein Reference: 2211001
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.14
Bod tání: 133…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044402
CAS číslo: 395-33-5
EINECS: 206-899-8