(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
B22264.03
B22264.06
B22264.03EA
948
CZK
B22264.03
B22264.06
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 395-35-7
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2979949
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ Bod varu: 314 °C (1013 hPa) Bod tání: 129…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009724 CAS číslo: 395-35-7 EINECS: 206-900-1 |