(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10708.03
L10708.06
L10708.03EA
2190
CZK
L10708.03
L10708.06
(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Purity: 97%
CAS No.: 132741-30-1
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00061296
Vzorec:
C₈H₆F₂O₃ Bod tání: 122…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061296 CAS číslo: 132741-30-1 |