(±)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2101-250G
M2101-500G
SIALM2101-250GEA
2370
CZK
SIALM2101-250G
SIALM2101-500G
(±)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod varu: 322 °C (1013 hPa) Bod tání: 117…120 °C Hustota: 1,361 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064250 CAS číslo: 90-64-2 EINECS: 210-277-1 |