Tisk…
(±)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050
8.06913.0250EA 1380 CZK
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050
(±)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…120 °C
Hustota: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064250
CAS číslo: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH