Tisk…
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0131-1G H0131-250MG H0131-100MG H0131-500MG H0131-5G
SIALH0131-1GEA 7180 CZK
SIALH0131-1G SIALH0131-250MG SIALH0131-100MG SIALH0131-500MG SIALH0131-5G
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová
Vzorec: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Bod varu: 421 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…134 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004235
CAS číslo: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070