Tisk…
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 26190 CZK
A13349.14 A13349.06 A13349.03
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová ≥98%
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Bod varu: 421 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004235
CAS číslo: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070