Tisk…
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 2890 CZK
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová 99%
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová
Vzorec: C₉H₁₀O₅
MW: 198.18
Bod varu: 421
Bod tání: 131…134 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004235
CAS číslo: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %