Tisk…
(±)-2-Phenylpropanal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288608-10KG-K W288608-1KG-K W288608-5KG-K
SIALW288608-10KG-KEA 47950 CZK
SIALW288608-10KG-K SIALW288608-1KG-K SIALW288608-5KG-K
(±)-2-Phenylpropanal, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylpropanal
Vzorec: C₉H₁₀O
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006973
CAS číslo: 93-53-8
EINECS: 202-255-5