(±)-4-Bromomandelic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12978.06
A12978.14
A12978.22
A12978.06EA
1400
CZK
A12978.06
A12978.14
A12978.22
(±)-4-Bromomandelic acid ≥98%
(±)-4-Bromomandelic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6940-50-7
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 1567909
Merck Reference: 14,1424
MDL No.: MFCD00004232
Vzorec:
C₈H₇BrO₃ Bod varu: 344 °C (1013 hPa) Bod tání: 115…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004232 CAS číslo: 6940-50-7 EINECS: 230-085-1 Merck Index: 14,1424 |