Tisk…
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
202452-250G 202452-500G
SIAL202452-250GEA 1590 CZK
SIAL202452-250G SIAL202452-500G
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729