Tisk…
Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
202371-1KG 202371-20KG 202371-250G 202371-500G
SIAL202371-1KGEA 3530 CZK
SIAL202371-1KG SIAL202371-20KG SIAL202371-250G SIAL202371-500G
Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod tání: –15…–10 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2