Tisk…
Lecitin z vaječného žloudku
Dodavatel: PanReac AppliChem
A0893.0100 A0893.0500
A0893.0100EA 4640 CZK
A0893.0100 A0893.0500
Lecitin z vaječného žloudku
Lecitin z vaječného žloudku
MDL Number: MFCD00131449
CAS číslo: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2