Tisk…
Kyselina giberelová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 1010 CZK
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
Kyselina giberelová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina giberelová
Vzorec: C₁₉H₂₂O₆
Bod tání: 234 °C
Hustota: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079329
CAS číslo: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)