Kyselina giberelová ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
A17843.03
A17843.06
A17843.14
A17843.03EA
1350
CZK
A17843.03
A17843.06
A17843.14
Kyselina giberelová ≥90%
Kyselina giberelová
Purity: 90+%
CAS No.: 77-06-5
Molecular Formula: C19H22O6
Formula Weight: 346.37
Melting Point: 222° dec.
Beilstein Reference: 54346
Merck Reference: 14,4419
Optical Rotation: +78° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00079329
Vzorec:
C₁₉H₂₂O₆ MW: 346,38 g/mol Bod tání: 222 °C (rozkl.) Hustota: 1,386 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079329 CAS číslo: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Merck Index: 14,4419 |