Kyselina giberelová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
410910010
410910050
410910250
ACRO410910010EA
2910
CZK
ACRO410910010
ACRO410910050
ACRO410910250
Kyselina giberelová 99%
Kyselina giberelová
Vzorec:
C₁₉H₂₂O₆ MW: 346.38 Bod tání: 227 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00079329 CAS číslo: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Merck Index: 13,04430 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |