Tisk…
Kyselina giberelová 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
119860010 119860050 119860250
ACRO119860010EA 1450 CZK
ACRO119860010 ACRO119860050 ACRO119860250
Kyselina giberelová 90%
Kyselina giberelová
Vzorec: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Bod tání: 227 °C (rozkl.)
Hustota: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079329
CAS číslo: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 % (100°C, 7 hrs) (vacuum)
HPLC ≥88 %
Specific optical rotation +75° to +90° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm