Tisk…
Saponin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
84510-100G 84510-500G
SIAL84510-100GEA 3640 CZK
SIAL84510-100G SIAL84510-500G
Saponin, Sigma-Aldrich®
Saponin
Hustota: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081981
CAS číslo: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6