Tisk…
Saponin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
47036-250G-F 47036-50G-F
SIAL47036-250G-FEA 12720 CZK
SIAL47036-250G-F SIAL47036-50G-F
Saponin, Sigma-Aldrich®
Saponin
Hustota: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081981
CAS číslo: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6