Saponin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18820.14
A18820.22
A18820.14EA
1630
CZK
A18820.14
A18820.22
Saponin
Saponin
CAS No.: 8047-15-2
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 158° dec.
Merck Reference: 14,8365
MDL No.: MFCD00081981
A glycoside used to permeabilize cellular membranes
Bod tání:
158 °C (rozkl.) Hustota: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081981 CAS číslo: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |