Tisk…
Indocyanine green ≥95%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Varování
91 96
AATB91EA 12280 CZK
AATB91 AATB96
Indocyanine green ≥95%
Indocyanine green
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
Vzorec: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
MDL Number: MFCD00013078
CAS číslo: 3599-32-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e512f181aaa9b4841ceb4424b30925b04e6e09f8&vid=ec59cd880ff67badb50a7e9b0b8a7fb649f03517&prid=web&clid=SAPDAM