6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
|
Varování
|
392
399
AATB392EA
4060
CZK
AATB392
AATB399
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE) ≥90%
6-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (6-ROX SE)
6-ROX, SE is the other purified single isomer of 5(6)-ROX, SE.
Vzorec:
C₃₇H₃₃N₃O₇ |
CAS číslo:
216699-36-4 ADR: 5,II |