Tisk…
Coelenterazine hcp ≥95%
Dodavatel: AAT Bioquest
Varování
21154 21160
AATB21154EA 4060 CZK
AATB21154 AATB21160
Coelenterazine hcp ≥95%
Coelenterazine hcp
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Vzorec: C₂₅H₂₅N₃O₂
MDL Number: MFCD03453204
CAS číslo: 123437-32-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab2e2044bab58d0842a6826426368bff61655cef&vid=6ee112fc73a29bc60ff16673b01a3a442c5d2bd3&prid=web&clid=SAPDAM