Coelenterazine h ≥95%
Dodavatel: AAT Bioquest
|
Varování
|
21153
21159
21165
AATB21153EA
3210
CZK
AATB21153
AATB21159
AATB21165
Coelenterazine h ≥95%
Coelenterazine h
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Vzorec:
C₂₆H₂₁N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00798394 CAS číslo: 50909-86-9 ADR: 5,II |