Tisk…
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥95%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Varování
12505 12506 12507
AATB12505EA 3210 CZK
AATB12505 AATB12506 AATB12507
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥95%
D-(-)-Luciferin potassium salt
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Vzorec: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00044928
CAS číslo: 115144-35-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b95864949694c304bf77dfbead0e719455e8f25b&vid=77c89f90cee052e068adbbe5db6ae96089d6dfbe&prid=web&clid=SAPDAM