Tisk…
5-Carboxyfluorescein ≥95%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Varování
Synonyms: Spiro(isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthene)-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-, 5-FAM, 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid, 5-Carboxyfluorescein hydrate
103 105 104
AATB103EA 3210 CZK
AATB103 AATB105 AATB104
5-Carboxyfluorescein ≥95%
5-Carboxyfluorescein
5-FAM is the purified single isomer of carboxyfluorescein.
Vzorec: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MDL Number: MFCD00036874
CAS číslo: 76823-03-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cc80d5d97dac535b6103784dd6eed3b35f78805&vid=2db347ed8b66317c345cd473e54fe38375ec62f4&prid=web&clid=SAPDAM