Tisk…
SeaPlaque® GTG® Agarose
Dodavatel: LONZA
50111 50110
733-1549EA 16150 CZK
733-1549 733-1548
SeaPlaque® GTG® Agarose
Agaróza
Bod tání: 60…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081294
CAS číslo: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM