Tisk…
Acetic acid-[D1], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
151777-250G 151777-50G
SIAL151777-250GEA 13180 CZK
SIAL151777-250G SIAL151777-50G
Acetic acid-[D1], Sigma-Aldrich®
Acetic acid-[D1]
Vzorec: C₂H₃DO₂
Bod varu: 116 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051050
CAS číslo: 758-12-3
EINECS: 212-059-1