Tisk…
Kyselina octová-D4, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
151785-10G 151785-25G 151785-50G 151785-5G
SIAL151785-10GEA 3720 CZK
SIAL151785-10G SIAL151785-25G SIAL151785-50G SIAL151785-5G
Kyselina octová-D4, Sigma-Aldrich®
Kyselina octová-D4
Vzorec: D₃CCOOD
Bod varu: 115,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051051
CAS číslo: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II