Tisk…
Acetonitril-D3 (99.8% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
M-Clarity™ quality level = MQ200
366544-25G 366544-50G 366544-5G
SIAL366544-25GEA 7470 CZK
SIAL366544-25G SIAL366544-50G SIAL366544-5G
Acetonitril-D3 (99.8% D), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-D3
Vzorec: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Bod varu: 80,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001881
CAS číslo: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II