2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156019-10G
156019-50G
SIAL156019-10GEA
1730
CZK
SIAL156019-10G
SIAL156019-50G
2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
2,4-Pentanediol
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Bod varu: 201 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼53 °C Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004549 CAS číslo: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...