Tisk…
2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
M-Clarity™ quality level = MQ200
B84904-100G B84904-500G
SIALB84904-100GEA 1770 CZK
SIALB84904-100G SIALB84904-500G
2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®
2,3-butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004523
CAS číslo: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602