Tisk…
2,3-butandiol mixture of racemic and meso forms 98% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
107642500 107640010 107640025
ACRO107642500EA 2950 CZK
ACRO107642500 ACRO107640010 ACRO107640025
2,3-butandiol mixture of racemic and meso forms 98% tech.
2,3-butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 180 °C (760 mmHg)
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004523
CAS číslo: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes