Tisk…
Hydrid sodný 60% dispersion in mineral oil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ200
452912-5G 452912-100G 452912-2KG 452912-500G 452912-5KG 452912-1KG
SIAL452912-5GEA 1540 CZK
SIAL452912-5G SIAL452912-100G SIAL452912-2KG SIAL452912-500G SIAL452912-5KG SIAL452912-1KG
Hydrid sodný 60% dispersion in mineral oil, Sigma-Aldrich®
Hydrid sodný
Vzorec: HNa
MW: 24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003471
CAS číslo: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3 I