Tisk…
1,3-Dioxolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: 0.03 % Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
87135.290EA 2660 CZK
87135.290 87135.360 87135.460
1,3-Dioxolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-Dioxolan
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74.08
Bod varu: 75
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS číslo: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Methanol