Tisk…
1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
87134.290EA 2196 CZK
87134.290 87134.360
1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-Propanediol
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
MW: 76.1
Bod varu: 214
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002949
CAS číslo: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845