Tisk…
Bromkrezolový purpur ≥95%, Ultra Pure Grade
Dodavatel: AAT BIOQUEST INC
Varování
AATB92EA 11800 CZK
AATB92
Bromkrezolový purpur ≥95%, Ultra Pure Grade
Bromkrezolový purpur
Bromocresol purple (BCP) or 5',5-dibromo-o-cresolsulfophthalein, is a pH indicator.
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
ADR: 5,II