Tisk…
Fmoc-Sta-OH ≥95%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Varování
5106 5107
AATB5106EA 20520 CZK
AATB5106 AATB5107
Fmoc-Sta-OH ≥95%
Fmoc-Sta-OH
(3S,4S)-Statine is a novel amino acid of pepstatin, a low molecular weight inhibitor of acid proteases.
Vzorec: C₂₃H₂₇NO₅
MDL Number: MFCD00065675
CAS číslo: 158257-40-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170d6ceba02cb1ec25073231f1e375fb3f905328&vid=d44b05db8d78b0e0961f25dc3863d540ca634718&prid=web&clid=SAPDAM