Tisk…
Cal Green™ 1, AM calcium indicator
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Varování
20501 20502
AATB20501EA 6140 CZK
AATB20501 AATB20502
Cal Green™ 1, AM calcium indicator
Calcium Green 1AM
Cal Green™ 1 (AAT Bioquest) is the same molecule to Calcium Green-1 (Invitrogen).
  • Cell permeable
  • Calcium-dependent fluorescence
Vzorec: C₅₉H₅₃Cl₂N₃O₂₆
CAS číslo: 186501-28-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=accf2d02e2f0f350e532bc4781c9386557b1e467&vid=e4d9b52904aab8cb09c5bff4b7eec4380abf54e5&prid=web&clid=SAPDAM