D(-)-Luciferin ≥95%
Dodavatel: AAT BIOQUEST
|
Varování
|
Synonyms:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
12501
12502
12503
AATB12501EA
3210
CZK
AATB12501
AATB12502
AATB12503
D(-)-Luciferin ≥95%
D-(-)-Luciferin
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ MW: 280.3228 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042929 CAS číslo: 2591-17-5 ADR: 5 II |