Tisk…
Držáky nálevek
Dodavatel: Brand
148500 148502
241-0343EA 2240 CZK
241-0343 241-0344
Držáky nálevek
Stojany laboratorní
PP, bílé.
K podpoře 1 nebo 2 nálevek s vrchním vnějším Ø 50 až 120 mm. Snadná montáž na podpěrné tyče s vnějším Ø 8 až 14 mm s pojistnou maticí.