Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
87132.290EA 5870 CZK
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -12 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Obsah Min. 99,0 %
Infračervené spektrum Splňuje
Voda Max. 0,03 %