Tisk…
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Dodavatel: Merck
Synonyms: Nitric acid solution
78737-1L 78737-2.5L
78737-1LEA 0 CZK
78737-1L 78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Bod varu: 87
Bod tání: -42
Hustota: 1.51
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
Merck Index: 13,06610
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 20 °C