Tisk…
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR906870-1G OR906870-25G OR906870-100G OR906870-BULK
APOSOR906870-1GEA 417 CZK
APOSOR906870-1G APOSOR906870-25G APOSOR906870-100G APOSOR906870-BULK
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate 97%
Methyl-3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate
Upozornení: Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing dust/fumes. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. If in eyes rinse cautiously with hazard eye protection and face protection.
Vzorec: C₁₈H₂₈O₃
Bod tání: 60…67 °C
MDL Number: MFCD00210461
CAS číslo: 6386-38-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity 97%