Tisk…
Kontrolovaná rychlost zmrazení tání, CRFT
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS
CRFTEU
GRANCRFTEUEA 827220 CZK
GRANCRFTEU
Kontrolovaná rychlost zmrazení tání, CRFT
Mrazáky Mrazáky kryogenní
Mraznička a rozmrazovač s řízenou rychlostí, které maximalizují přežití buněk bez použití kapalného dusíku.
  • Přesné a reprodukovatelné řízení rychlosti chlazení a teploty vzorků
  • Zaměření na maximalizaci míry přežití buněk
  • Řízené a přizpůsobitelné zmrazování a rozmrazování
  • Lineární a nelineární mrazicí profily
  • Nízké provozní náklady: odhadované na 1 % kapalného dusíku s řízenou rychlostí zmrazování a běží na 24V zdroj
Vhodné pro výzkum transgenní embryologie, výzkum kmenových buněk, klinické a výzkumné vzorky a také aplikace ve veterinárním IVF.
Informace pro objednávání: Vyměnitelné hlavy pro flexibilitu se objednávají samostatně. K dispozici jsou možnosti servisu a kalibrace s 2 letou zárukou.