Tisk…
Váhy přenosné, řady CL
Dodavatel: OHAUS
80010610 80500640
611-4995EA 0 CZK
611-4995 611-1875
Váhy přenosné, řady CL
Váhy
Váhy řady CL jsou lehké, přenosné váhy, vhodné pro využití v mnoha oblastech jako jsou kontrola kvality, formulace, vzorkování půdy, poštovním provoz, ve zlatnictví nebo potravinářských aplikacích. Zobrazované jednotky: gramy, libry:unce, trojské unce, pennyweight gramy
  • Kompaktní design a snadné skladování díky stohovatelnému designu
  • ABS pouzdro a pánev
  • Integrovaný zámek siloměru
  • Provoz na baterie s automatickým vypínáním
  • Externí kalibrace
Informace o dodávce: Dodáváno se 3 AA bateriemi. Je možné objednat A/C adaptér, který není součástí dodávky, víceMore Product Information